Learn More
Flunarizine dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16422116
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16422116 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16422116 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0358A500mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Flunarizine dihydrochloride is a potent dual Na+/Ca2+ channel (T-type) blocker. Flunarizine dihydrochloride is a D2 dopamine receptor antagonist. Flunarizine dihydrochloride, a diphenylpiperazine derivative, has the potential for peripheral vessels dilator and migraine prophylaxis.
Flunarizine dihydrochloride is a potent dual Na+/Ca2+ channel (T-type) blocker. Flunarizine dihydrochloride is a D2 dopamine receptor antagonist. Flunarizine dihydrochloride, a diphenylpiperazine derivative, has the potential for peripheral vessels dilator and migraine prophylaxis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flunarizine dihydrochloride
CAS 30484-77-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H28Cl2F2N2
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (104.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C(C(N2CCN(C/C=C/C3=CC=CC=C3)CC2)C4=CC=C(F)C=C4)C=C1.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 477.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.42
Porcentaje de pureza 99.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration