Learn More
Flunarizine dihydrochloride, 99%
Código de producto. 15465259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465259 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15465259 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62969.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.55€
    66.65€ / 1 g
    Ahorro 14.90€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 30484-77-6 | C26H28Cl2F2N2 | 477.42 g/mol
A dual sodium/calcium channel blocker; a cerebral and peripheral vasodilator
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flunarizine dihydrochloride
CAS 30484-77-6
Color Blanco
Fórmula molecular C26H28Cl2F2N2
Número MDL MFCD00058198
Cantidad 1 g
Beilstein 4284243
Índice Merck 14,4144
Sinónimo flunarizine dihydrochloride, flunarizine hydrochloride, flunarizine 2hcl, flunarizine hcl, flunarizine hydrochloride usan:jan, 1-bis 4-fluorophenyl methyl-4-cinnamylpiperazine dihydrochloride, e-1-bis-p-fluorophenyl methyl-4-cinnamylpiperazine dihydrochloride, e-1-bis 4-fluorophenyl methyl-4-3-phenyl-2-propenyl piperazine dihydrochloride, e-1-bis 4-fluorophenyl methyl-4-cinnamylpiperazine dihydrochloride
Clave InChI RXKMOPXNWTYEHI-RDRKJGRWSA-N
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].FC1=CC=C(C=C1)C(N1CCN(C\C=C\C2=CC=CC=C2)CC1)C1=CC=C(F)C=C1
Nombre IUPAC dihydrogen 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2E)-3-phenylprop-2-en-1-yl]piperazine dichloride
Peso molecular (g/mol) 477.42
PubChem CID 5282407
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.4
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Powder