Learn More
Flumorph, TRC
Código de producto. 30389093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30389093 25 mg
30398036 10 mg
30404928 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30389093 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF45502525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 211867-47-9
Fórmula molecular C21 H22 F N O4
Peso molecular (g/mol) 371.4
Sinónimo Morpholine, 4-[3-(3,4-dimethoxyphenyl)-3-(4-fluorophenyl)-1-oxo-2-propenyl]- (9CI), 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-(4-fluorophenyl)-1-(4-morpholinyl)-2-propen-1-one, (EZ)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-3-(4-fluorophenyl)-1-morpholinopropenone, (EZ)-4-[3-(3,4-dimethoxyphenyl)-3-(4-fluorophenyl)acryloyl]morpholine, 4-[3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-(4-fluorophenyl)-1-oxo-2-propenyl]morpholine, 4-[3-(4-Fluorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine, Flumorph, Fumalin, SYP-L 190
Nombre IUPAC 3-(3,4-dimetoxifenilo)-3-(4-fluorofenil)-1-morfolina 4-ilprop-2-en-1-uno
SMILES COc1ccc(cc1OC)C(=CC(=O)N2CCOCC2)c3ccc(F)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flumorph
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22FNO4/c1-25-19-8-5-16(13-20(19)26-2)18(15-3-6-17(22)7-4-15)14-21(24)23-9-11-27-12-10-23/h3-8,13-14H,9-12H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.1533