Learn More
Flumazenil, MedChemExpress
Código de producto. 16488056
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488056 100 mg 100 miligramos
16424207 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488056 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0009
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Flumazenil is a competitive GABAA receptor antagonist, used in the treatment of benzodiazepine overdoses.
Flumazenil is a competitive GABAA receptor antagonist, used in the treatment of benzodiazepine overdoses.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flumazenil
CAS 78755-81-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14FN3O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Ro 15-1788
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (65.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2CN(C(C3=CC(F)=CC=C3N2C=N1)=O)C)OCC
Peso molecular (g/mol) 303.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.29
Porcentaje de pureza 98.9%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation