Learn More
Fluconazol N-óxido, TRC
Código de producto. 30134897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134897 10 mg 10 miligramos
17979829 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134897 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF42100510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1997296-62-4
Fórmula molecular C13H12F2N6O2
Peso molecular (g/mol) 322.27
Sinónimo Fluconazole mono-N-Oxide
SMILES OC(Cn1cncn1)(Cn2c[n+]([O-])cn2)c3ccc(F)cc3F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluconazole N-Oxide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12F2N6O2/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-19-7-16-6-17-19)5-20-9-21(23)8-18-20/h1-3,6-9,22H,4-5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.099