missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Flt-3/Flk-2/CD135 Antibody (1038615) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30646680 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30646680 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30646680 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB8123P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Flt-3/Flk-2/CD135 Monoclonal antibody specifically detects Flt-3/Flk-2/CD135 in Human samples. It is validated for Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Flt-3/Flk-2/CD135
Aplicaciones Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 1038615
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen CD135, CD135 antigen, EC 2.7.10, fetal liver kinase 2, FL cytokine receptor, FLK2, FLT-3, FLT3 receptor tyrosine kinase, Fms-like tyrosine kinase 3, fms-related tyrosine kinase 3, growth factor receptor tyrosine kinase type III, Stem cell tyrosine kinase 1, STK-1, STK1EC 2.7.10.1, Tyrosine-protein kinase receptor FLT3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human Flt-3/Flk-2, Asn27-Asn541, Accession # P36888
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2322
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.