Learn More
Clorhidrato de Amina de Florfenicol, TRC
Código de producto. 17960695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17960695 25 mg 25 miligramos
17950455 10 mg 10 miligramos
17911715 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17960695 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF40577025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108656-33-3
Fórmula molecular C10 H14 F N O3 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 283.75
Sinónimo Florfenicol Amine Hydrochloride, Benzenemethanol, α-(1-amino-2-fluoroethyl)-4-(methylsulfonyl)-, hydrochloride, [R-(R*,S*)]- (9CI), Florfenicol-amine hydrochloride
Nombre IUPAC (1R,2S)-2-amino-3-fluoro-1-(4-metilsulfonilfenil)propan-1-ol; Cloruro
SMILES Cl.CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@H](N)CF
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Florfenicol Amine, Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14FNO3S.ClH/c1-16(14,15)8-4-2-7(3-5-8)10(13)9(12)6-11;/h2-5,9-10,13H,6,12H2,1H3;1H/t9-,10-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.0445
Porcentaje de pureza >95%