Learn More
Scotch-Brite™ Almohadillas para suelo, de color blanco
Código de producto. 17188800
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
17188800 280 mm paquete de 5
17168810 305 mm paquete de 5
17148810 530 mm paquete de 5
17178810 330 mm paquete de 5
17178820 355 mm paquete de 5
17188820 380 mm paquete de 5
17108820 406 mm paquete de 5
17168820 432 mm paquete de 5
17118820 460 mm paquete de 5
17158820 480 mm paquete de 5
17128820 505 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 17188800 Proveedor Scotch-Brite™ N.º de proveedor 7100159878
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.00€
    43.90€ / paquete de 5
    Ahorro 27.10€
    38% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Perfectas para pulido en seco y bruñido de suelos desprotegidos con máquinas de suelo rotativas de velocidad estándar Estas almohadillas también son adecuadas para la limpieza por aspersión ligera. Mejoran el brillo del suelo sin arañar ni dañar los suelo
  • Se utiliza para una limpieza ligera con el fin de ayudar a eliminar la suciedad y las marcas de arañazos con una opacidad mínima del acabado.
  • Las fibras altamente moldeables proporcionan un contacto máximo entre las almohadillas y el suelo, lo que proporciona excelentes resultados de limpieza.
  • La almohadilla de pulido reversible y lavable es resistente a las obstrucciones y la carga.
  • Distribución uniforme de abrasivos minerales en toda la almohadilla y no solo en la superficie
  • Ofrece un rendimiento uniforme con una larga vida útil de la almohadilla para suelo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Almohadillas de suelo
Color Blanco
Diámetro (métrico) 280 mm
Para utilizar con (aplicación) Pulido en seco y bruñido de suelos desprotegidos
Para utilizar con (equipo) Máquinas de suelo rotativas de velocidad estándar