Learn More
Scotch-Brite™ Almohadillas para suelo, de color rojo
Código de producto. 17168850
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
203 mm
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
584 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
17168850 203 mm paquete de 10
17138840 254 mm paquete de 5
17128850 480 mm paquete de 5
17138850 505 mm paquete de 5
17148850 530 mm paquete de 5
17158850 584 mm paquete de 5
17148840 280 mm paquete de 5
17158840 305 mm paquete de 5
17168840 330 mm paquete de 5
17178840 355 mm paquete de 5
17188840 380 mm paquete de 5
17198840 406 mm paquete de 5
17108850 432 mm paquete de 5
17118850 460 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 17168850 Proveedor Scotch-Brite™ N.º de proveedor 7100182735
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    70.63€ / paquete de 10
    Ahorro 44.37€
    38% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñadas para una limpieza diaria y un fregado ligero con el fin de eliminar la suciedad ligera, las marcas de arañazos y las marcas negras de tacones Estas almohadillas limpian cuando están húmedas y pulen cuando están secas. Su diseño de membrana abier
  • Para una limpieza diaria y un fregado ligero
  • Eliminan la suciedad ligera, las marcas de arañazos y las marcas negras de tacones.
  • Limpian cuando están húmedas y pulen cuando están secas.
  • Las fibras moldeables proporcionan un contacto máximo entre las almohadillas y el suelo.
  • La almohadilla reversible y lavable es resistente a las obstrucciones y la carga.
  • Rendimiento uniforme y demostrado con una larga vida útil de la almohadilla para suelo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Almohadilla para suelo
Color Rojo
Diámetro (métrico) 203 mm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza diaria, fregado ligero