Learn More
Scotch-Brite™ Almohadillas para suelo, de color verde
Código de producto. 17277206
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 5
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
17277206 460 mm paquete de 5
17168800 254 mm paquete de 5
17198810 280 mm paquete de 5
17148820 505 mm paquete de 5
17138810 530 mm paquete de 5
17178800 305 mm paquete de 5
17138820 330 mm paquete de 5
17158810 355 mm paquete de 5
17198800 380 mm paquete de 5
17108810 406 mm paquete de 5
17118810 432 mm paquete de 5
17128810 460 mm paquete de 25
17188810 480 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 17277206 Proveedor Scotch-Brite™ N.º de proveedor 7100159882
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.70€
    74.83€ / paquete de 5
    Ahorro 18.87€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Para la limpieza intermedia y eficaz de suelos muy sucios con o sin revestimiento Para su uso con máquinas de un solo disco o máquinas de limpieza automática de suelos a baja velocidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Almohadilla para suelo
Color Verde
Diámetro (métrico) 460 mm
Para utilizar con (aplicación) Fregado
Para utilizar con (equipo) Máquinas de un solo disco o máquinas de limpieza automática de suelos a baja velocidad
Modelo Redondo