Learn More
3M™ Doodlebug™ Kit de limpieza de bordes de suelo
Código de producto. 17169350
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
6473K, Soporte de almohadilla portátil
6474 K, Soporte de almohadilla con cabezal giratorio
Tamaño de la unidad:
6 sets
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
17169350 6474 K, Soporte de almohadilla con cabezal giratorio 6 sets
17128560 6473K, Soporte de almohadilla portátil paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17169350 Proveedor 3M™ Doodlebug™ N.º de proveedor 7100193869
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    455.00€
    246.42€ / 6 sets
    Ahorro 208.58€
    45% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Las cómodas opciones de manipulación proporcionan soluciones de limpieza versátiles. El gancho único y la parte inferior del bucle contienen almohadillas, esponjas y cepillos 3M™ Doodlebug™ sin utilizar adhesivos ni fijadores.
  • Ideal para el mantenimiento de zonas de difícil acceso
  • Herramienta de limpieza de suelos eficaz y versátil
  • Utilice la almohadilla blanca incluida para operaciones de pulido y la almohadilla marrón para pelar
  • Las almohadillas son muy duraderas y fáciles de limpiar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de limpieza
Color Marrón
Para utilizar con (aplicación) Limpieza
Para utilizar con (equipo) Almohadillas, esponjas y cepillos Doodlebug™
Incluye (1) Soporte de almohadilla de cabezal giratorio, (1) almohadilla para suelo de pulido
Modelo 6474 K, Soporte de almohadilla con cabezal giratorio
Cantidad 6 paquete