Learn More
3M™ Doodlebug™ Discos de pulido de suelos
Código de producto. 17108860
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17108860 Rojo paquete de 30
1 options
Código de producto. 17108860 Proveedor 3M™ Doodlebug™ N.º de proveedor 7100194315
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00€
    149.50€ / paquete de 30
    Ahorro 94.50€
    38% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Para su uso con el sistema de limpieza de suelos Doodlebug™
  • Las almohadillas son muy duraderas y fáciles de limpiar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Almohadillas de suelo
Color Rojo
Dimensiones (L x An) 254 x 118 mm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza/pulido de suelos
Para utilizar con (equipo) Sistema de limpieza de suelos Doodlebug™
Longitud (métrico) 254 mm
Cantidad 30 paquete
Anchura (métrico) 118 mm