missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FLNC Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18271006 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18271006 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18271006 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP279816F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FLNC Polyclonal specifically detects FLNC in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FLNC
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ABP-280, ABP280A, ABP-280-like protein, ABPA, ABP-L, ABPLABP-L, gamma filamin, Actin-binding-like protein, filamin 2, filamin C, gamma, filamin C, gamma (actin binding protein 280), Filamin-2, filamin-C, FLJ10186, FLN2actin binding protein 280, FLNc, FLN-C, Gamma-filamin
Símbolos de los genes FLNC
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein made to an internal portion of the human FLNC protein (amino acids 270-468) [UniProt Q14315]
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.