Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Categoría de investigación | Signal Transduction |
| Objetivo | FLJ11506 |
| Sinónimo | AAGAB, alpha- and gamma-adaptin-binding protein p34, KPPP1, p34, PPKP1A |
| Símbolo de gen | AAGAB |