Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de microtubos FlipStrip™ con tapa
Tienda MBP Molecular BioProducts ProductosDescripción
Sujete las tiras de 0,2 ml y los tubos de 1,5 ml a un lado de la gradilla de microtubos con tapa Thermo Scientific™ FlipStrip y los tubos de 0,5 ml en el otro. La gradilla está fabricada con plástico 100 % reciclado.
- Tiene capacidad para tiras de 0,2 ml y tubos de 1,5 ml en un lado y tubos de 0,5 ml en otro.
- Diseño de perfil bajo y estable con una rejilla alfanumérica para facilitar la identificación de los tubos
- La tapa protege las muestras y permite apilar las gradillas
- Disponibles en varios colores
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Gradilla FlipStrip |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Naranja fosforito |
| Admite | Tubos (0,5 ml), Tubos (1,5 ml), Tubos (2 ml) |
| Material | Plástico reciclado |
| Forma | Rectángulo |
| Apilables | Sí |
| N.º por caja | 12 gradillas |
| Tipo de producto | Gradilla FlipStrip |