Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de microtubos FlipStrip™ con tapa
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10778072 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja fosforito
Rojo
Rojo, verde, amarillo o azul
Rosa fluorescente
Verde
Verde fluorescente
Verde fluorescente, Naranja fosforito, Rosa fluorescente, Morado
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 12
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
10778072 Verde fluorescente, Naranja fosforito, Rosa fluorescente, Morado paquete de 12
10358711 Rojo, verde, amarillo o azul paquete de 12
11837233 Verde paquete de 12
10556562 Azul cada uno
10065210 Morado 1 PCS
12368182 Amarillo paquete de 12
10646391 Rosa fluorescente cada uno
11894402 Naranja fosforito paquete de 12
10177000 Verde fluorescente cada uno
10095090 Rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10778072 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 8618
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    291.00€
    280.00€ / paquete de 12
    Ahorro 11.00€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sujete las tiras de 0,2 ml y los tubos de 1,5 ml a un lado de la gradilla de microtubos con tapa Thermo Scientific™ FlipStrip y los tubos de 0,5 ml en el otro. Fabricada con plástico 100 % reciclado.
Sujete las tiras de 0,2 ml y los tubos de 1,5 ml a un lado de la gradilla de microtubos con tapa Thermo Scientific™ FlipStrip y los tubos de 0,5 ml en el otro. La gradilla está fabricada con plástico 100 % reciclado.
  • Tiene capacidad para tiras de 0,2 ml y tubos de 1,5 ml en un lado y tubos de 0,5 ml en otro.
  • Diseño de perfil bajo y estable con una rejilla alfanumérica para facilitar la identificación de los tubos
  • La tapa protege las muestras y permite apilar las gradillas
  • Disponibles en varios colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Gradilla FlipStrip
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Verde fluorescente, Naranja fosforito, Rosa fluorescente, Morado
Admite Tubos (2 ml), Tubos (1,5 ml), Tubos (2,0 ml)
Material Plástico reciclado
Forma Rectángulo
Apilables Sí
N.º por caja 12 gradillas
Tipo de producto Gradilla FlipStrip