Learn More
FLI1 Mouse anti-Human, Clone-FLI1/1312, Novus Biologicals™
Código de producto. 18255630 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18255630 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18255630 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254423100UG
Mouse Monoclonal Antibody
FLI1 Monoclonal specifically detects FLI1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FLI1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon FLI1/1312
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 - 2 ug/ml, Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml, CyTOF-ready
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen EWSR2, Friend leukemia integration 1 transcription factor, Friend leukemia virus integration 1, Proto-oncogene Fli-1, SIC-1, Transcription factor ERGB
Símbolos de los genes FLI1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (aa 107-261) of human FLI1 protein (exact sequence is proprietary)
Peso molecular del antígeno 51 kDa
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2313
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG