missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FLI1 Antibody (FLI1/4371R), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18656784 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18656784 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18656784 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321020PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

FLI1 Monoclonal antibody specifically detects FLI1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FLI1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon FLI1/4371R
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen EWSR2, Friend leukemia integration 1 transcription factor, Friend leukemia virus integration 1, Proto-oncogene Fli-1, SIC-1, Transcription factor ERGB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human FLI1 protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2313
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.