Descripción
- Posicionado de forma flexible en la cámara o en la carga
- Para la medición de temperatura local (es posible un sensor adicional de hasta 1)
- La temperatura medida, si es necesario, se indicará en la pantalla, registrarse en el almacén de datos integral y documentarse a través del software AtmoCONTROL
- Para estufas Memmert
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Estufa UF55 |
| Tipo | Sensor de temperatura |