Learn More
Memmert™ Pt100 flexible para cámaras o en carga, con pantalla y compatible con AtmoControl, para Un110Pa
Tienda Memmert ProductosDescripción
Includes
Conector de 4 clavijas para el registro de la temperatura
- Puede colocarse en una cámara o en carga
- Incluye un conector de 4 clavijas, correspondientes a un NAMUR NE 28, para máximo 3 sensores de registro de la temperatura externa (temperatura de carga)
- Para su uso con estufas universales
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sensor PT 100 secundario/adicional (se pueden combinar hasta 3 en total) |
| Para utilizar con (equipo) | Modelos VO, VOcool, HCP, TTC, CTC, U, UF TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH y 108 |
| Tipo | Sensor de temperatura |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de la temperatura de la cámara/carga |