Learn More
Uvex™ Fleece Jacket Basic 8950-Black
Código de producto. 17286681 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17286681 XXL cada uno
17206691 XXXXL cada uno
17216691 5X-Grande cada uno
17226691 XXXXXXL cada uno
17246681 Pequeño cada uno
17256681 Medio cada uno
17266681 Grande cada uno
17276681 XL cada uno
17296681 XXXL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 17286681 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 8940813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.90€
    61.70€ / paquete de 1
    Ahorro 6.20€
    9% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
These work clothes were optimised with clothing physiology in mind, and stand out thanks to their sporty lines and ergonomically placed stretch inserts. This makes for excellent wearer comfort and mobility. The design is based on our uvex protection perfect protective clothing collection - this lets you ensure that your employees dress uniformly, even for very different activities.
  • Material: 100 % poliéster
  • El compañero ideal durante todo el año: Calienta cuando se usa por separado a temperaturas frescas o con mal tiempo en combinación con otras chaquetas climáticas
  • Collar de pie y panel de cremallera con protector de barbilla, cremallera de plástico visible en el centro de la parte delantera
  • 1 bolsillo en el pecho izquierdo y 2 bolsillos laterales con cremalleras de plástico visibles, costura en contraste, ancho del dobladillo ajustable con elástico, espalda más larga, alta transpirabilidad, detalles reflectantes para una mejor visibilidad
  • Tamaño: S - 6XL
  • Cuidado: lavable a 30 °C, no usar cloro, no secar en secadora, plancha: 1 punto, no limpiar en seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño XXL
Sexo Para hombre
Material Cotton, Polyester
Color Negro
Tipo de tapón Cremallera
Desechables No
Tipo de producto Thermal Jacket