missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZVG™ Paños multiusos de vellón

Código de producto. 17853555
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rosa
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
17853555 Verde paquete de 200
17843555 Rosa paquete de 200
17873555 Amarillo paquete de 200
17823505 Azul paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17853555 Proveedor ZVG™ N.º de proveedor 1000600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Versátil y duradero, este paño multiusos es altamente absorbente y ofrece un agarre firme. Disponible en varios colores.

Los paños de microfibra industriales son adecuados para la limpieza sin dejar marcas de todas las superficies lisas (plástico, vidrio, acero inoxidable, madera, etc.). Con estos paños lavables a máquina (hasta 90 °C, sin suavizante) se puede eliminar a menudo la suciedad incrustada sin necesidad de utilizar productos de limpieza. Los paños multiusos no tejidos absorben rápidamente grandes cantidades de líquidos. Las toallitas universales son adecuadas para muchos trabajos de limpieza en cocinas comerciales y restaurantes. El zetPutz™ La gama también incluye paños universales, esponjas y paños de cocina para otras tareas de limpieza.

  • Universalmente aplicable
  • Alta absorbencia
  • Duraderos
  • Agarre estable
  • Disponibles en varios colores

Especificaciones

Tipo de producto Paño
Longitud (imperial) 15 in
Longitud (métrico) 38 cm
Anchura (imperial) 15 in
Anchura (métrico) 38 cm
Material Forro polar
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Verde
Desechables Reutilizables
Cantidad de embalaje 200 paños
Esterilidad No estéril
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.