missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FLASH Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™

Código de producto. p-7202229 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18323634 20 μL 20 microlitros
18361734 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18323634 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP30351120UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FLASH Polyclonal specifically detects FLASH in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FLASH
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen CASP8 associated protein 2, caspase 8 associated protein 2, CED-4, FLASHKIAA1315CASP8-associated protein 2, FLICE associated huge, FLICE-associated huge protein, FLJ11208, human FLASH, RIP25FLASH homolog RIP25
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1733-1982 of human FLASH (NP_036247.1).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9994
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.