missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FKBP13/FKBP2 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18531572 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18531572 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18531572 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297373UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FKBP13/FKBP2 Polyclonal antibody specifically detects FKBP13/FKBP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FKBP13/FKBP2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 5.2.1.8,13 kDa FK506-binding protein, FK506 binding protein 2, 13kDa, FK506-binding protein 2, FK506-binding protein 2 (13kD), FKBP13,13 kDa FKBP, FKBP-13proline isomerase, FKBP-2, Immunophilin FKBP13, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP2, PPIase, PPIase FKBP2, rapamycin-binding protein, Rotamase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human FKBP13/FKBP2 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2286
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.