Descripción
FKBP12 Polyclonal specifically detects FKBP12 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | FKBP12 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | PerCP |
| Dilución | Western Blot |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | 12 kDa FKBP, EC 5.2.1.8, FK506 binding protein 1A, 12kDa, FK506-binding protein 1A, FKBP1, FKBP12C, FKBP12FKBP12-Exip3, FKBP-12T-cell, 12-kD, FKBP-1A, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP1A, PPIase FKBP1A, protein kinase C inhibitor 2, rotamase |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human FKBP12 fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |