missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FKBP12 Antibody (422513) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30621273 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30621273 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30621273 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB3777MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

FKBP12 Monoclonal antibody specifically detects FKBP12 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FKBP12
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 422513
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 12 kDa FKBP, EC 5.2.1.8, FK506 binding protein 1A, 12kDa, FK506-binding protein 1A, FKBP1, FKBP12C, FKBP12FKBP12-Exip3, FKBP-12T-cell, 12-kD, FKBP-1A, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP1A, PPIase FKBP1A, protein kinase C inhibitor 2, rotamase
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human FKBP12, Gly2-Glu108, Accession # P62942
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer, mTOR Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2280
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.