Learn More
FK 3311, MedChemExpress
Código de producto. 16492207
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492207 50 mg 50 miligramos
16406078 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492207 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14445
MedChemExpress FK 3311 (COX-2 Inhibitor V) is a selective inhibitor of COX-2 with antiinflammatory agent.
FK 3311 (COX-2 Inhibitor V) is a selective inhibitor of COX-2 with antiinflammatory agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FK 3311
CAS 116686-15-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H13F2NO4S
Cantidad 50 mg
Sinónimo COX-2 Inhibitor V
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (292.97 mM)
SMILES FC1=CC=C(OC2=C(NS(=O)(C)=O)C=CC(C(C)=O)=C2)C(F)=C1
Peso molecular (g/mol) 341.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.33
Porcentaje de pureza 98.38%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus