missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FIZZ1/RELM alpha Antibody (226033) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30678402 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30678402 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30678402 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1523A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

FIZZ1/RELM alpha Monoclonal antibody specifically detects FIZZ1/RELM alpha in Mouse samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FIZZ1/RELM alpha
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 226033
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen 1810019L16Rik, Fizz1, Fizz-1, HIMF, RELMa, RELMalpha, RELM-alpha, Retnla resistin like alpha, Xcp2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse FIZZ1/RELM alpha , Asp24-Ser111, Accession # Q9EP95
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57262
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.