Learn More
Thermo Scientific Mantenimiento preventivo a precio fijo para Fisherbrand Cabinas de bioseguridad
Código de producto. 30503419
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cabinas de seguridad para productos biológicos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
30503419 Cabinas de seguridad para productos biológicos cada uno
1 options
Código de producto. 30503419 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor FPPMBSCFIS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Mantenimiento planificado de costo fijo para Fisherbrand cabinas de bioseguridad, incluida la prueba KI Discus cuando lo exijan las reglamentaciones nacionales.
  • De acuerdo con la norma europea para cabinas de seguridad microbiológica (CEN BS EN12469:2000, Tabla 5), la prueba KI Discus se identifica como una prueba opcional para la protección del operador/personal.
  • Se aplica tanto a la puesta en servicio como a las pruebas de mantenimiento rutinario anual.
  • En todos los casos deberán respetarse las normativas nacionales.
  • Algunas regulaciones nacionales, como las de HSE (Reino Unido), recomiendan realizar la prueba KI Discus al menos una vez al año.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Para utilizar con (equipo) Cabinas de seguridad para productos biológicos
    Tipo de producto Mantenimiento preventivo