Descripción
- Eppendorf Concentrator Plus es una solución ergonómica, intuitiva y duradera que se adapta cómodamente a la mesa de trabajo del laboratorio.
Specifications
Specifications
| Descripción | Modelo: F-45-36-15 |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 36 tubos de fondo plano de 3,0/5,0 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga Concentrador Plus |
| Ángulo | Fijo |
| Incluye | Sin tapa |
| N.º de lugares | 36 |