Learn More
Eppendorf™ Rotor de ángulo fijo con tapa para centrífuga de sobremesa
Código de producto. 10798571 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Rotor de ángulo fijo con tapa
Rotor de ángulo fijo con tapa antiaerosol
Ángulo:
34°
45 °
Incluye:
30 cubos de 1,5 ml
6 cestillos de 85 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Ángulo Incluye Tamaño de la unidad
10798571 Rotor de ángulo fijo con tapa 45 ° 30 cubos de 1,5 ml cada uno
10161151 Rotor de ángulo fijo con tapa antiaerosol 45 ° 30 cubos de 1,5 ml cada uno
10344751 Rotor de ángulo fijo con tapa 34° 6 cestillos de 85 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10798571 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5804715004
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Utilice este rotor de alta velocidad para aplicaciones moleculares en tubos de 0.2 a 85 ml Los rotores de ángulo fijo Eppendorf™ son compatibles con las centrífugas 5804, 5804 R, 5810 y 5810 R.
  • Para 6 tubos × de 85 ml
  • Incluye tapa del rotor
  • Vel. máx.: 18,500× g (12.000 rpm) en centrífuga 5810 R o 15.500× g (11.000 rpm) en 5804/5804 R/5810
  • Rotor de bajo peso (3,2 kg) y fácil manejo
  • El ángulo interno de 34° reduce los frotis de sedimento a lo largo de la pared del tubo
  • Aluminio anodizado para alta resistencia química
  • El rotor, la tapa y los adaptadores son esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Aluminio
Tipo Rotor de ángulo fijo con tapa
RCF máx. 20.800 x g
Vel. máx 14.000 rpm
Para utilizar con (equipo) F-45-30-11
Ángulo 45 °
Incluye 30 cubos de 1,5 ml
N.º de lugares 30