Learn More
Eppendorf™ Rotor de ángulo fijo con tapa para centrífuga de sobremesa
Código de producto. 10344751 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Rotor de ángulo fijo con tapa
Rotor de ángulo fijo con tapa antiaerosol
Ángulo:
34°
45 °
Incluye:
30 cubos de 1,5 ml
6 cestillos de 85 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Ángulo Incluye unitSize
10344751 Rotor de ángulo fijo con tapa 34° 6 cestillos de 85 ml cada uno
10161151 Rotor de ángulo fijo con tapa antiaerosol 45 ° 30 cubos de 1,5 ml cada uno
10798571 Rotor de ángulo fijo con tapa 45 ° 30 cubos de 1,5 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10344751 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5804727002
Utilice este rotor de alta velocidad para aplicaciones moleculares en tubos de 0.2 a 85 ml Los rotores de ángulo fijo Eppendorf™ son compatibles con las centrífugas 5804, 5804 R, 5810 y 5810 R.
  • Para 6 tubos x de 85 ml
  • Incluye tapa del rotor
  • Vel. máx.: 18,500x g (12.000 rpm) en centrífuga 5810 R o 15.500x g (11.000 rpm) en 5804/5804 R/5810
  • Rotor de bajo peso (3,2 kg) y fácil manejo
  • El ángulo interno de 34° reduce los frotis de sedimento a lo largo de la pared del tubo
  • Aluminio anodizado para alta resistencia química
  • El rotor, la tapa y los adaptadores son esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Aluminio
Tipo Rotor de ángulo fijo con tapa
RCF máx. 15.560 x g
Vel. máx 11.000 rpm
Para utilizar con (equipo) F-34-6-38
Ángulo 34°
Incluye 6 cestillos de 85 ml
N.º de lugares 6