Learn More
Beskrivning
- Para 6 tubos × de 85 ml
- Incluye tapa del rotor
- Vel. máx.: 18,500× g (12.000 rpm) en centrífuga 5810 R o 15.500× g (11.000 rpm) en 5804/5804 R/5810
- Rotor de bajo peso (3,2 kg) y fácil manejo
- El ángulo interno de 34° reduce los frotis de sedimento a lo largo de la pared del tubo
- Aluminio anodizado para alta resistencia química
- El rotor, la tapa y los adaptadores son esterilizables en autoclave
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminio |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo con tapa antiaerosol |
| RCF máx. | 20.800 x g |
| Vel. máx | 14.000 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | FA-45-30-11 |
| Ángulo | 45 ° |
| Incluye | 30 cubos de 1,5 ml |
| N.º de lugares | 30 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?