Learn More
Eppendorf™ Rotor QuickLock™ de ángulo fijo con tapa hermética a los aerosoles
Código de producto. 13206938 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
24 columnas de centrifugación
30 x 1,5/2 ml
48 x 1,5 mL
6 x 15/50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
13206938 48 x 1,5 mL cada uno
13477916 6 x 15/50 ml cada uno
13276928 24 columnas de centrifugación cada uno
13286928 30 x 1,5/2 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13206938 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5427754008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    915.00€
    840.00€ / paquete de 1
    Ahorro 75.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Para centrífuga 5430 y centrífuga 5430 R
  • Los rotores Eppendorf QuickLock herméticos a los aerosoles se cierran solo con 1/4 de vuelta
  • Ahorra tiempo en las tareas diarias
  • Elimina la tensión reiterada de la muñeca
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Modelo: FA-45-48-11
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 48 x 1,5 mL
RCF máx. 18.210 x g
Vel. máx 12.700 rpm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas 5430/5430R
Ángulo Fijo
Incluye Tapa de rotor para aerosoles
N.º de lugares 30