Learn More
Velp Scientifica™ Analizador de fibras sin procesar FIWE 6
BIOPHARMA
Código de producto. 11775714 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 x 0,5 a 3 g
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11775714 6 x 0,5 a 3 g 1 PCS
1 options
Código de producto. 11775714 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor SA30520200
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Utiliza reactivos precalentados para el análisis de fibra de acuerdo con Weende, Van Soest y otros métodos oficiales. El analizador de fibras sin procesar FIWE 6 de Velp Scientifica™ mide la concentración de fibra como fibra sin procesar que todavía
Alto rendimiento
  • Análisis rápido: 2 horas frente a 6 horas con sistemas manuales
  • Resultados fiables
  • Alta reproducibilidad
  • La bomba de contrapresión evita la obstrucción de los crisoles
Versátil:
  • Extracción total de fibra sin procesar utilizando la técnica de Weende
  • Fibra detergente neutra y ácida con extracciones NDF, ADF, Van Soest
  • Extracción de lignina detergente ácido con métodos ADL y Van Soest
  • Análisis de fracción de fibra (celulosa, hemicelulosa y pectina)
  • Enlaces hirviendo, enjuagando y filtrando
  • Se pueden procesar una o varias muestras
Sistema completo
  • Precalentamiento del reactivo en la placa calefactora RC 2 (suministrada)
  • Los mismos crisoles utilizados para pesar, secar y lavar sin pérdida
Especificaciones
Capacidad (métrico) 6 x 0,5 a 3 g
Material Acero inoxidable pintado con epoxi
Incluye Temporizador digital con señal acústica: De 0 a 99 minutos
Para utilizar con (aplicación) Extracciones calientes y frías
Cantidad 1 unidad
Altura (métrico) 620 mm
Longitud (métrico) 390 mm
Anchura (métrico) 760 mm
Peso (métrico) 40 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz, 1200 W