Learn More
Velp Scientifica™ Analizador de fibra FIWE 3
BIOPHARMA
Código de producto. 15688135 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
3 muestras
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
15688135 3 muestras cada uno
1 options
Código de producto. 15688135 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor SA30520201
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Un analizador completamente automático indicado para la determinación de fibras crudas y detergentes de acuerdo con los métodos oficiales de referencia, que, a su vez, requieren un tiempo mínimo del operador, una interfaz de usuario única y conexión con l
  • Realiza extracciones múltiples e individuales, incluidos los pasos de ebullición, enjuague y filtración con la máxima reproducibilidad
  • Adecuado para la extracción de fibra cruda, conocida tradicionalmente como residuo indigerible
  • La ausencia de transferencia de muestras evita cualquier posible pérdida de las mismas
  • Los crisoles también se pueden utilizar como recipientes de muestras durante el pesaje, secado y lavado
  • Basta con precalentar los reactivos utilizando la placa calefactora RC2 (incluida) y verterlos directamente en el sistema
  • Un elemento de calentamiento altamente eficaz agiliza el análisis, lo que garantiza que la muestra se caliente a mayor velocidad
  • Los analizadores de la serie FIWE reducen el tiempo de análisis necesario a dos horas, en comparación con las seis horas del procedimiento manual
Especificaciones
Admite 3 muestras
Material Acero inoxidable pintado con epoxi
Incluye FIWE 3, RC 2, escudo térmico, tubo de PVC, frasco de vidrio para reactivos (2), crisol de vidrio P2 (3), pinzas de crisol, soporte de crisol y tubo de entrada
Para utilizar con (aplicación) Análisis de fibra: Método Weende, fibra detergente neutra (FDN), fibra detergente ácida (FDA) y lignina detergente ácida (LDA)
Altura (métrico) 62 cm
Longitud (métrico) 39 cm
Anchura (métrico) 53 cm
Peso (métrico) 35 kg