Learn More
Mettler Toledo™ Medidores de conductividad FiveEasy™ F30
Código de producto. p-7070338 Tienda Mettler Toledo Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Medidor de pH
Medidor de pH con kit estándar
Tamaño de la unidad:
1 unidad
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
15503380 Medidor de pH 1 unidad
15513380 Medidor de pH con kit estándar 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15503380 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 30266942
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Guía rápida de instalación, sobres estándares de 1413 μS/cm y 12,88 mS/cm
El medidor de sobremesa compacto ofrece mediciones de conductividad de alta calidad con tan solo pulsar un botón
  • Diseño compacto que ahorra espacio con una carcasa de ABS
  • Retire el soporte del sensor tras el uso y almacénelo en el lateral del medidor
  • Pantalla LCD grande, bien estructurada y segmentada de 4,3 in para una visualización sencilla
  • Disposición de botones intuitiva y menú sencillo para facilitar el manejo
  • Calibración de un punto con tres estándares predefinidos
  • Entrada de sensor Mini-DIN
  • Incluye registro del punto final automático y manual, señal sonora de punto final, señal visual de punto final
  • Ideal para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio
Presupuesto:
  • Rango de conductividad: μ0,01 S/cm a 200 mS/cm
  • Resolución de conductividad: rango automático
  • Precisión de conductividad: ±0,5% del valor medido
  • Rango de TDS: 0,01 mg/L a 200 g/L
  • Resolución TDS: Rango automático
  • Precisión de TDS: ±0,5% del valor medido
  • Rango de temperatura: 0° a °100 C (32° hasta 212 °F)
  • Resolución de temperatura: 0,1 °C
  • Precisión de temperatura: 0,5 °C
  • Compensación de temperatura: Lineal: 0,00%/°C al 10,00%/°C, temperatura de referencia: 20° y 25 °C
  • Tamaño de memoria: calibración actual
  • Fuente de alimentación: 100 a 240 V, 50/60 Hz, 12 V CC
  • Dimensiones: 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 in)
  • Peso: 0,63 kg (1,4 lb)
Aplicaciones:
  • Solo medidor F30: adecuado para aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit
  • Kit estándar F30: Ideal para muestras acuosas con conductividad de media a alta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción FiveEasy F30-Basic
Incluye Medidor de pH F30, soporte de electrodo, un sobre estándar para cada tampón de 1413 mS/cm y 12,88 mS/cm, certificado de prueba
Exactitud (conductividad) ±0,5% del valor medido
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit
Measurement Modes Conductividad
Calibración Calibración de un punto con tres estándares predefinidos
Intervalo (conductividad) De 0,01 μS/cm a 200 mS/cm
Resolución (conductividad) Intervalo automático
Compensación de la temperatura Lineal: De 0,00 %/°C a 10,00 %/°C, temperatura de referencia: 20 °C y 25 °C
Intervalo (salinidad) 0 a 42 fuentes de alimentación
Intervalo (TDS) 0 mg/l a 300 mg/l
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +105 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De 32° a 212 °F
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Exactitud (temperatura) 0,5 °C
Tipo de pantalla LCD
Memoria Calibración de corriente
Puntos de datos 200
Entradas Mini-DIN
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 pulg)
Peso (métrico) 0,63 kg
Peso (imperial) 1,4 lb
Modelo F30
Tipo Medidor de pH
Tensión 100/240V
Frecuencia 50/60Hz