Learn More
Fisherbrand™ Safety Coated Clear Straight Sided Round Bottles with White Polypropylene Pulp/Vinyl Cap
Reduce breakage and lab mishaps. Fisherbrand™ Safety Coated Clear Straight Sided Round Bottles with White Polypropylene Pulp/Vinyl Cap are ideal for soil sampling and environmental applications.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11523782
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Plastisol coating contains substance in bottle long enough to allow for proper disposal if the glass breaks
  • Straight sided walls allow for the complete removal of contents
  • Features polypropylene polypropylene pulp/vinyl cap
Especificaciones
Especificaciones
8 oz., 250mL
Polypropylene
Clear, Clear
12/Cs.
Yes
70-400
Wide
Straight Sided
240 mL
Polyvinyl
Safety Coated Glass, Plastic Coated Glass
Safety-Coated Straight Sided Jar, Straight Sided Round Bottle
White
Pulp/Vinyl
70-400
screw cap
Videos
Documentación