Learn More
Fisherbrand™ Toallitas prehumedecidas
Código de producto. 11754346 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Clean-Wipes™ secas
Toallitas DI prehumedecidas Clean-Wipes™
Toallitas IPA prehumedecidas Clean-Wipes™
Solución de saturación:
100 % de agua desionizada pura
Alcohol isopropílico 70 % puro de grado reactivo y 30 % de agua desionizada
En seco
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Solución de saturación Tamaño de la unidad
11754346 Toallitas IPA prehumedecidas Clean-Wipes™ Alcohol isopropílico 70 % puro de grado reactivo y 30 % de agua desionizada 100 PCS
11744346 Clean-Wipes™ secas En seco 100 PCS
11734346 Toallitas DI prehumedecidas Clean-Wipes™ 100 % de agua desionizada pura paquete de 100
12972780 Toallitas DI prehumedecidas Clean-Wipes™ 100 % de agua desionizada pura paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11754346
 Artículo restringido
En stock
La mezcla de poliéster y celulosa es suave y sin pelusa; no rayará superficies ni se separará como toallitas de papel.
Las toallitas prehumedecidas Fisherbrand&Trade; son ideales para la limpieza de piezas ópticas, instrumental de vidrio, electrodos, cubetas y microscopios. Toallitas de tela no tejida disponibles secas o prehumedecidas con 100 % de agua desionizada pura o una mezcla de 70 % de alcohol isopropílico puro de calidad reactiva y 30 % de agua desionizada.
  • La mezcla de poliéster y celulosa es suave y sin pelusa; no rayará superficies ni se separará como toallitas de papel
  • Su recipiente resellable dispensa toallitas individuales, lo que elimina la contaminación por polvo y suciedad
  • Prehumedecidas con una mezcla de alcohol isopropílico 70 % puro de grado reactivo y 30 % de agua desionizada
Información de órdenes
Envases de 100 toallitas por cartucho de polietileno
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas IPA prehumedecidas Clean-Wipes™
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22,8 cm
Anchura (imperial) 6 in
Anchura (métrico) 15,2 cm
Material Poliéster Celulosa
Dimensiones (L x An) 22,8 x 15,2 cm (9 x 6 in)
Para utilizar con (aplicación) Para la limpieza de piezas ópticas, instrumental de vidrio, electrodos, cubetas y microscopios.
Para utilizar con (equipo) Para la limpieza de piezas ópticas, instrumental de vidrio, electrodos, cubetas y microscopios
Solución de saturación Alcohol isopropílico 70 % puro de grado reactivo y 30 % de agua desionizada
Esterilidad No estéril
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Premoistened Clean-Wipes
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.