Learn More
Fisherbrand™ Toallitas prehumedecidas
Código de producto. 11734346 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Clean-Wipes™ secas
Toallitas DI prehumedecidas Clean-Wipes™
Toallitas IPA prehumedecidas Clean-Wipes™
Solución de saturación:
100 % de agua desionizada pura
Alcohol isopropílico 70 % puro de grado reactivo y 30 % de agua desionizada
En seco
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Solución de saturación unitSize
11734346 Toallitas DI prehumedecidas Clean-Wipes™ 100 % de agua desionizada pura paquete de 100
11744346 Clean-Wipes™ secas En seco 100 PCS
12972780 Toallitas DI prehumedecidas Clean-Wipes™ 100 % de agua desionizada pura paquete de 100
11754346 Toallitas IPA prehumedecidas Clean-Wipes™ Alcohol isopropílico 70 % puro de grado reactivo y 30 % de agua desionizada 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11734346
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La mezcla de poliéster y celulosa es suave y sin pelusa; no rayará superficies ni se separará como toallitas de papel.
Las toallitas prehumedecidas Fisherbrand&Trade; son ideales para la limpieza de piezas ópticas, instrumental de vidrio, electrodos, cubetas y microscopios. Toallitas de tela no tejida disponibles secas o prehumedecidas con 100 % de agua desionizada pura o una mezcla de 70 % de alcohol isopropílico puro de calidad reactiva y 30 % de agua desionizada.
  • La mezcla de poliéster y celulosa es suave y sin pelusa; no rayará superficies ni se separará como toallitas de papel
  • Su recipiente resellable dispensa toallitas individuales, lo que elimina la contaminación por polvo y suciedad
  • Prehumedecidas con 100 % de agua desionizada pura 
Información de órdenes
Envases de 100 toallitas por cartucho de polietileno
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas DI prehumedecidas Clean-Wipes™
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22,8 cm
Anchura (imperial) 6 in
Anchura (métrico) 15,2 cm
Material Poliéster Celulosa
Dimensiones (L x An) 22,8 x 15,2 cm (9 x 6 in)
Para utilizar con (aplicación) Para la limpieza de piezas ópticas, instrumental de vidrio, electrodos, cubetas y microscopios.
Para utilizar con (equipo) Para la limpieza de piezas ópticas, instrumental de vidrio, electrodos, cubetas y microscopios
Solución de saturación 100 % de agua desionizada pura