Learn More
Fisherbrand™ Rollos de papel para pruebas de pH
Código de producto. 17785738 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 0 a 14
Cantidad:
100 pruebas/rollo, 700 en total
Tamaño de la unidad:
paquete de 700
Código de producto. Intervalo de pH Cantidad Tamaño de la unidad
17785738 De 0 a 14 100 pruebas/rollo, 700 en total paquete de 700
1 options
Código de producto. 17785738
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.20€
    31.85€ / paquete de 700
    Ahorro 35.35€
    52% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Papeles de pH de uso general en rollos eficientes de 15 pies
  • El práctico dispensador le permite seleccionar la cantidad adecuada de papel pH para cada aplicación
  • Fácil de usar— Sumerja el papel en la solución que se va a analizar y haga coincidir inmediatamente con la tabla de colores
  • Muy preciso y adecuado para la mayoría de las aplicaciones
  • Cada SKU se envasa en una caja de cinco dispensadores de plástico transparente
  • N.º de cat. El n.º 13-640-507 es un equipo de análisis de pH en papel que incluye un paquete envuelto por contracción de siete dispensadores (uno de cada SKU)
Bestellinformation
15 ft Roll proporciona alrededor de 100 pruebas.
Spezifikation
Intervalo de pH De 0 a 14
Formato Tira
Para utilizar con (aplicación) El práctico dispensador permite seleccionar la cantidad adecuada de papel de pH para cada aplicación, es muy preciso y adecuado para la mayoría de las aplicaciones.
Incluye 13640500, 13640501, 13640502, 13640503, 13640504, 13640505, 13640506
Cantidad 100 pruebas/rollo, 700 en total
Requisitos de almacenamiento Temperatura ambiente
Tipo Papel de prueba de pH
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.