Learn More
Fisherbrand™ Dust'it™ Plumero de aire
Código de producto. 18874721 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
56.7 g
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
18874721 56.7 g paquete de 3
1 options
Código de producto. 18874721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.30€
    83.58€ / paquete de 3
    Ahorro 83.72€
    50% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Potente plumero para bombillas que elimina con fuerza el polvo, la pelusa y la suciedad.
Ideal para lentes ópticas, diapositivas, placas de circuitos y cubetas.
  • Proporciona chorros de aire precisos y de alta presión exactamente donde se desea; variar la compresión para controlar la entrega
  • La válvula de entrada unidireccional en la parte superior evita que el aire pase a través de la punta.
  • La punta de la funda de plástico no conductor evita rayones.
Especificaciones
Tipo de producto Plumero de aire
Material de las cerdas Ninguno
Bristle Type Ninguno
Color-coded N.º
Formulario Aerosol
Tipo de mango Ninguno
Scent Sin perfume
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Elimina polvo, pelusa y suciedad; limpia lentes ópticas, diapositivas y otros equipos delicados, difíciles de limpiar e inaccesibles
Volumen (imperial) 2 onzas
Volumen (métrico) 56.7 g