Descripción
Amber Straight Sided Round Glass Jars are designed without shoulders for maximum storage capacity and UV protection. These multipurpose jars are very versatile. Our straight sided jars are available in a wide variety of sizes, from 1oz to 32oz.
- Wide mouth for easy filling
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 125 mL |
| Capacidad (imperial) | 4 oz |
| Color | Ámbar |
| Incluye | Only jar |
| Material | De cristal |
| Cantidad | 24/PK. |
| Closure Included | No |
| Boca | Ancha |
| Tipo de producto | Straight Sided Round Bottle |
| Tamaño del tapón | 58-400 mm |
| Mostrar más |