Learn More
Fisherbrand™ Microscopios de bolsillo iluminados
Código de producto. 11734396 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Potencia de aumento:
30x
De 60x a 100x
Incluye:
Pila AA, maletín de transporte de vinilo
Soporte de portaobjetos de microscopio a presión, pila AA
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Potencia de aumento Incluye Tamaño de la unidad
11734396 30x Pila AA, maletín de transporte de vinilo cada uno
11724396 De 60x a 100x Soporte de portaobjetos de microscopio a presión, pila AA cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11734396
Cantidad Precio
1 61.33€ / paquete de 1
10 48.62€ / paquete de 1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Dos pilas AAA
Un solo mecanismo genera un enfoque suave y sólido
Los microscopios de bolsillo iluminados Fisher Scientific™ son ideales para control de calidad, uso sobre el terreno, electrónica, análisis de metales, análisis clínicos y aplicaciones de estudio de plantas. Un solo mecanismo genera un enfoque suave y sólido.
  • Visualice con gran aumento con luz brillante, color real, alto contraste y con un enfoque definido de forma nítida
  • Caja fabricada en plástico ABS resistente a los productos químicos y a los golpes
  • Dimensiones: 140 x 38 x 22 mm (L x An x Al)
  • Pesa 85 g
Especificaciones
Altura (métrico) 2,2cm
Incluye Pila AA, maletín de transporte de vinilo
Altura (imperial) 0,87 in
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 3,8cm
Potencia de aumento 30x
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de control de calidad, uso sobre el terreno, electrónicas, de análisis de metales, de análisis clínicos y de estudio de la planta
Longitud (imperial) 5,5 in
Longitud (métrico) 14 cm
Accesorios necesarios Una pila alcalina AA
Peso (imperial) 3 oz
Peso (métrico) 85 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14 x 3,8 x 2,2 cm