Learn More
Firategrast, MedChemExpress
Descripción
Firategrast (SB 683699) is an orally active and specific α4β1/α4β7 integrin antagonist. Firategrast reduces trafficking of lymphocytes into the central nervous system (CNS) and decreases multiple sclerosis (MS) activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Firategrast |
| CAS | 402567-16-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H27F2NO6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | SB 683699 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (200.20 mM) ∣Ethanol : ≥ 50 mg/mL (100.10 mM) |
| SMILES | O=C(O)[C@@H](NC(C1=C(F)C=CC=C1F)=O)CC2=CC=C(C3=C(OC)C=C(COCC)C=C3OC)C=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 499.5 |
| Mostrar más |