Learn More
FIPI, MedChemExpress
Código de producto. 16488077
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488077 5 mg 5 miligramos
16431557 50 mg 50 miligramos
16415368 10 mg 10 miligramos
16475986 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16488077 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12807
MedChemExpress FIPI is a derivative of halopemide which potently inhibits both PLD1 and PLD2 with IC50s of 25 nM and 20 nM, respectively.
FIPI is a derivative of halopemide which potently inhibits both PLD1 and PLD2 with IC50s of 25 nM and 20 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FIPI
CAS 939055-18-2
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H24FN5O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo 5-Fluoro-2-indolyl deschlorohalopemide
Información de solubilidad DMSO : 14.67 mg/mL (34.81 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C(N1)=CC2=C1C=CC(F)=C2)NCCN3CCC(N4C5=CC=CC=C5NC4=O)CC3
Peso molecular (g/mol) 421.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.47
Porcentaje de pureza 98.4%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation