Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con longitud extendida para micropipetas Finntip™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11762534
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
200 μL
1000 μL
Formato:
A granel
Caja
Racl
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
400 PCS
480 PCS
960 PCS
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Formato Esterilidad unitSize
11762534 200 μL Caja No estéril 400 PCS
11772534 200 μL Racl No estéril 960 PCS
11782534 200 μL Racl Estéril 960 PCS
10563231 1000 μL A granel No estéril 1000 PCS
11759855 1000 μL Racl No estéril 480 PCS
10306992 1000 μL Racl Estéril 480 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11762534 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 9400100
Edge
Garantice un pipeteo exacto y preciso. Estas puntas se han diseñado con nuestro conocimiento de manipulación de líquidos, con superficies hidrófobas y uniformemente lisas que impiden la retención de líquidos.
Garantice un pipeteo exacto y preciso. Las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Finntip™ están fabricadas con materias primas de alta calidad y las últimas técnicas de moldeado. Las puntas Finntip se han diseñado con nuestro conocimiento de manipulación de líquidos. Nuestras modernas instalaciones de producción automatizada y nuestra experiencia nos permiten producir superficies uniformemente lisas e hidrófobas en el interior y el exterior de nuestras puntas, con el fin de evitar la retención de líquidos.
  • La superficie lisa e uniforme evita la retención de líquidos.
  • Intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml
  • Disponibles en versión estéril y no estéril.
  • Entre las opciones de envasado se incluyen gradillas, bolsas, cajas, cajas a granel y paquetes de recambio.
  • Gradillas codificadas por colores para combinarlas con la pipeta Finnpipette compatible.
  • La codificación por colores solo se aplica a la gradilla y el envase de recambio.
Nota:
fabricación conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 (certificado CE/DIV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Finntip 200 Ext, sin filtro, no estéril,
Volumen (métrico) 200 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Modelo Finntip 200 Ext
Longitud (imperial) 3 in
Longitud (métrico) 7,8 cm
Formato Caja
Código de color Amarillo
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific Finnpipette 200
Línea de productos FinnTip
Fit for Purpose Certificado de calidad
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.