Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con longitud extendida para micropipetas Finntip™
Código de producto. 11759855
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
200 μL
1000 μL
Formato:
A granel
Caja
Racl
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
400 PCS
480 PCS
960 PCS
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Formato Esterilidad Tamaño de la unidad
11759855 1000 μL Racl No estéril 480 PCS
11762534 200 μL Caja No estéril 400 PCS
11772534 200 μL Racl No estéril 960 PCS
11782534 200 μL Racl Estéril 960 PCS
10563231 1000 μL A granel No estéril 1000 PCS
10306992 1000 μL Racl Estéril 480 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11759855 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 9401420
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Garantice un pipeteo exacto y preciso. Estas puntas se han diseñado con nuestro conocimiento de manipulación de líquidos, con superficies hidrófobas y uniformemente lisas que impiden la retención de líquidos.
Garantice un pipeteo exacto y preciso. Las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Finntip™ están fabricadas con materias primas de alta calidad y las últimas técnicas de moldeado. Las puntas Finntip se han diseñado con nuestro conocimiento de manipulación de líquidos. Nuestras modernas instalaciones de producción automatizada y nuestra experiencia nos permiten producir superficies uniformemente lisas e hidrófobas en el interior y el exterior de nuestras puntas, con el fin de evitar la retención de líquidos.
  • La superficie lisa e uniforme evita la retención de líquidos.
  • Intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml
  • Disponibles en versión estéril y no estéril.
  • Entre las opciones de envasado se incluyen gradillas, bolsas, cajas, cajas a granel y paquetes de recambio.
  • Gradillas codificadas por colores para combinarlas con la pipeta Finnpipette compatible.
  • La codificación por colores solo se aplica a la gradilla y el envase de recambio.
Nota:
Fabricación conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 (certificado CE/DIV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Finntip 1000 Ext, sin filtro, no estéril, rack
Volumen (métrico) 1000 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Modelo Finntip 1000 Ext
Longitud (imperial) 4,1 in
Longitud (métrico) 10,5 cm
Formato Racl
Código de color Azul
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific Finnpipette
Línea de productos FinnTip
Fit for Purpose Certificado de calidad