Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™
Código de producto. 10135342
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μL
50 μl
300 μl
1000 μL
5 mL
10 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
Estéril y listo para PCR
Estériles y preparados para PCR
No estéril
Código de color:
Azul
Naranja
Red
Rojo
Rosa
Turquesa
Verde
Tamaño de la unidad:
100 PCS
1000 PCS
10000 PCS
120 PCS
1920 PCS
200 PCS
20000 PCS
2688 PCS
270 PCS
3000 PCS
3840 PCS
40 PCS
500 PCS
75 PCS
960 PCS
paquete de 100
paquete de 120
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad Fit for Purpose Código de color Tamaño de la unidad
10135342 5 mL Estéril Estériles y preparados para PCR Verde 270 PCS
11792504 10 μL No estéril Certificado de calidad Rosa 960 PCS
11702514 10 μL Estéril Estériles y preparados para PCR Rosa 960 PCS
11782504 10 μL No estéril Certificado de calidad Rosa 1000 PCS
11778184 10 μL No estéril - Rosa 2688 PCS
11788184 10 μL No estéril Certificado de calidad Rosa 3840 PCS
10083590 1000 μL No estéril Certificado de calidad Azul 1000 PCS
11732554 1000 μL No estéril - Azul 10000 PCS
11792544 1000 μL No estéril No estéril Azul 200 PCS
11783913 1000 μL No estéril Certificado de calidad Azul 960 PCS
10399310 1000 μL Estéril Estéril y listo para PCR Azul 960 PCS
11710645 1000 μL No estéril Certificado de calidad Azul 960 PCS
11752544 300 μl No estéril - Naranja 20000 PCS
11762544 300 μl No estéril Certificado de calidad Naranja 960 PCS
10512481 300 μl Estéril Estériles y preparados para PCR Naranja 960 PCS
10470921 300 μl No estéril Certificado de calidad Naranja 1920 PCS
10185560 300 μl No estéril Certificado de calidad Naranja 1000 PCS
10217620 5 mL No estéril Certificado de calidad Verde 500 PCS
11752554 5 mL No estéril - Verde 75 PCS
10492071 5 mL No estéril Certificado de calidad Verde 270 PCS
11772554 5 mL No estéril - Verde 3000 PCS
11792554 10 ml No estéril - Red 40 PCS
17815021 10 ml No estéril Certificado de calidad Rojo paquete de 100
10105380 10 ml No estéril Certificado de calidad Rojo 100 PCS
11488469 10 ml No estéril Certificado de calidad Rojo 120 PCS
17724339 10 ml No estéril Certificado de calidad Rojo paquete de 120
17734339 10 ml Estéril Estéril y listo para PCR Rojo paquete de 120
10115380 10 ml Estéril Estéril y listo para PCR Rojo 120 PCS
11732534 50 μl No estéril Certificado de calidad Turquesa 1000 PCS
10423322 50 μl No estéril Certificado de calidad Turquesa 3840 PCS
11752534 50 μl Estéril Estéril y listo para PCR Turquesa 3840 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Código de producto. 10135342 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 9402073
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Garantice un pipeteo exacto y preciso. Las puntas de pipeta específicas Finntip™ se han diseñado utilizando nuestro conocimiento de la manipulación de líquidos, con superficies uniformemente lisas e hidrófobas que evitan la retención de líquidos.
Garantice un pipeteo exacto y preciso. Estas puntas se han diseñado con nuestro conocimiento de manipulación de líquidos, con superficies hidrófobas y uniformemente lisas que impiden la retención de líquidos.
  • La superficie lisa e uniforme evita la retención de líquidos.
  • Intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml
  • Disponibles en versión estéril y no estéril.
  • Entre las opciones de envasado se incluyen gradillas, bolsas, cajas, cajas a granel y paquetes de recambio.
  • Gradillas codificadas por colores para combinarlas con la pipeta Finnpipette compatible.
  • La codificación por colores solo se aplica a la gradilla y el envase de recambio.
Nota:
Fabricación conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 (certificado CE/DIV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Finntip 5 mL, sin filtro, estéril, rack
Volumen (métrico) 5 mL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Verde
Modelo Finntip 5 mL
Longitud (imperial) 5,8 in
Longitud (métrico) 14,7 cm
Formato Racl
Características ecológicas ACT Ecolabel (Silver)
Código de color Verde
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific Finnpipette
Línea de productos FinnTip
Fit for Purpose Estériles y preparados para PCR