Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeta
- Puntas de pipeta
- Puntas para pipetas específicas
- Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™
Código de producto. 10083590
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μL
50 μl
300 μl
1000 μL
5 mL
10 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
Estéril y listo para PCR
Estériles y preparados para PCR
No estéril
Código de color:
Azul
Naranja
Red
Rojo
Rosa
Turquesa
Verde
Tamaño de la unidad:
100 PCS
1000 PCS
10000 PCS
120 PCS
1920 PCS
200 PCS
20000 PCS
2688 PCS
270 PCS
3000 PCS
3840 PCS
40 PCS
500 PCS
75 PCS
960 PCS
paquete de 100
paquete de 120
31 product options available for selection
| Código de producto. | Volumen (métrico) | Esterilidad | Fit for Purpose | Código de color | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10083590 | 1000 μL | No estéril | Certificado de calidad | Azul | 1000 PCS |
| 11792504 | 10 μL | No estéril | Certificado de calidad | Rosa | 960 PCS |
| 11702514 | 10 μL | Estéril | Estériles y preparados para PCR | Rosa | 960 PCS |
| 11782504 | 10 μL | No estéril | Certificado de calidad | Rosa | 1000 PCS |
| 11778184 | 10 μL | No estéril | - | Rosa | 2688 PCS |
| 11788184 | 10 μL | No estéril | Certificado de calidad | Rosa | 3840 PCS |
| 11732554 | 1000 μL | No estéril | - | Azul | 10000 PCS |
| 11792544 | 1000 μL | No estéril | No estéril | Azul | 200 PCS |
| 11783913 | 1000 μL | No estéril | Certificado de calidad | Azul | 960 PCS |
| 10399310 | 1000 μL | Estéril | Estéril y listo para PCR | Azul | 960 PCS |
| 11710645 | 1000 μL | No estéril | Certificado de calidad | Azul | 960 PCS |
| 11752544 | 300 μl | No estéril | - | Naranja | 20000 PCS |
| 11762544 | 300 μl | No estéril | Certificado de calidad | Naranja | 960 PCS |
| 10512481 | 300 μl | Estéril | Estériles y preparados para PCR | Naranja | 960 PCS |
| 10470921 | 300 μl | No estéril | Certificado de calidad | Naranja | 1920 PCS |
| 10185560 | 300 μl | No estéril | Certificado de calidad | Naranja | 1000 PCS |
| 10217620 | 5 mL | No estéril | Certificado de calidad | Verde | 500 PCS |
| 11752554 | 5 mL | No estéril | - | Verde | 75 PCS |
| 10492071 | 5 mL | No estéril | Certificado de calidad | Verde | 270 PCS |
| 11772554 | 5 mL | No estéril | - | Verde | 3000 PCS |
| 10135342 | 5 mL | Estéril | Estériles y preparados para PCR | Verde | 270 PCS |
| 11792554 | 10 ml | No estéril | - | Red | 40 PCS |
| 17815021 | 10 ml | No estéril | Certificado de calidad | Rojo | paquete de 100 |
| 10105380 | 10 ml | No estéril | Certificado de calidad | Rojo | 100 PCS |
| 11488469 | 10 ml | No estéril | Certificado de calidad | Rojo | 120 PCS |
| 17724339 | 10 ml | No estéril | Certificado de calidad | Rojo | paquete de 120 |
| 17734339 | 10 ml | Estéril | Estéril y listo para PCR | Rojo | paquete de 120 |
| 10115380 | 10 ml | Estéril | Estéril y listo para PCR | Rojo | 120 PCS |
| 11732534 | 50 μl | No estéril | Certificado de calidad | Turquesa | 1000 PCS |
| 10423322 | 50 μl | No estéril | Certificado de calidad | Turquesa | 3840 PCS |
| 11752534 | 50 μl | Estéril | Estéril y listo para PCR | Turquesa | 3840 PCS |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
10083590
Proveedor
Thermo Scientific™
N.º de proveedor
9401030
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Usar código promocional 27967
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo.
Artículo restringido
En stock
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
37.57 EUR hasta el 2026-12-18
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27967" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27967" para aplicar la oferta.
Añadir a la cesta
Solicitud de oferta al por mayor
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Garantice un pipeteo exacto y preciso. Estas puntas se han diseñado con nuestro conocimiento de manipulación de líquidos, con superficies hidrófobas y uniformemente lisas que impiden la retención de líquidos.
- La superficie lisa e uniforme evita la retención de líquidos.
- Intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml
- Disponibles en versión estéril y no estéril.
- Entre las opciones de envasado se incluyen gradillas, bolsas, cajas, cajas a granel y paquetes de recambio.
- Gradillas codificadas por colores para combinarlas con la pipeta Finnpipette compatible.
- La codificación por colores solo se aplica a la gradilla y el envase de recambio.
Nota:
Fabricación conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 (certificado CE/DIV)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Finntip 1000, sin filtro, no estéril, a granel |
| Volumen (métrico) | 1000 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Azul |
| Modelo | Finntip 1000 |
| Longitud (imperial) | 2,8 in |
| Longitud (métrico) | 7,1 cm |
| Formato | A granel |
| Código de color | Azul |
| Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific Finnpipette 1000 |
| Línea de productos | FinnTip |
| Fit for Purpose | Certificado de calidad |
| Mostrar más Mostrar menos |